Merck
390836
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylpyrrol
97%
Synonym(e):
2,4-Dimethyl-1-pyrrol, 2,4-Dimethyl-1H-pyrrol, 2,4-Dimethyl-3H-pyrrol
Größe auswählen
1 G
€ 50,40
5 G
€ 130,00
€ 50,40
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 50,40
5 G
€ 130,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Assay:
97%
€ 50,40
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.496 (lit.)
bp
165-167 °C (lit.)
Dichte
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1c[nH]c(C)c1
InChI
1S/C6H9N/c1-5-3-6(2)7-4-5/h3-4,7H,1-2H3
InChIKey
MFFMQGGZCLEMCI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2,4-Dimethylpyrrol ist ein substituiertes Pyrrol. Seine Synthese bei Verwendung von Ethylacetoacetat als Ausgangsmaterial wurde berichtet.[1] Seine Basizität wurde anhand von UV-Spektraldaten beurteilt.[2] Berichten zufolge ergibt seine Photodissoziation bei Bestrahlung H2, CH4, C2H6 und polymerische Produkte.[3]
Anwendung
2,4-Dimethylpyrrol kann für die Synthese der folgenden Stoffe verwendet werden:
  • 2,5-bis(2′,4′-dimethyl-5′-pyrrol)p-benzoquinon[4]
  • Borondipyrromethen (BODIPY)-Farbstoffe[5][6]
  • 2,4-Dimethyl-6-methoxyprodigiosen[7]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Photolysis of 2, 5-and 2, 4-dimethylpyrrole vapors at room temperature.
Wu EC and Heicklen J.
Canadian Journal of Chemistry, 50(11), 1678-1689 (1972)
Thermal decomposition and ring expansion in 2, 4-dimethylpyrrole. Single pulse shock tube and modeling studies.
Lifshitz A, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 107(24), 4851-4861 (2003)
Synthesis and spectral properties of new boron dipyrromethene dyes.
Binchen G, et al.
Dyes and Pigments, 73(2), 206-210 (2007)
Kepeng Lei et al.
Talanta, 170, 314-321 (2017-05-16)
The sensitive and selective fluorescence probe for hydroxyl radical analysis is of significance because hydroxyl radical plays key roles in many physiological and pathological processes. In this work, a novel organic fluorescence molecular probe OHP for hydroxyl radical is synthesized
The synthesis of Knorr's pyrrole by inverse addition.
Cooney JV, et al.
Organic preparations and procedures international, 15(4), 292-295 (1983)