Merck
388076
Sigma-Aldrich
tert-Butylperacetat -Lösung
50 wt. % in odorless mineral spirits
Synonym(e):
tert -Butyl peracetate, tert -Butyl peroxyacetate
Größe auswählen
500 ML
€ 113,00
€ 113,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 ML
€ 113,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO3C(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 113,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Qualitätsniveau
t1/2
10 hr(101 °C, 0.2 M in benzene)
Konzentration
50 wt. % in odorless mineral spirits
Brechungsindex
n20/D 1.412
Dichte
0.828 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(=O)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(7)8-9-6(2,3)4/h1-4H3
InChIKey
SWAXTRYEYUTSAP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Allows the direct copper catalyzed acetoxylation of β-lactams at the 4-position.[1]
Reagent used as a methyl-radical source under photoredox catalysis in conjunction with photocatalyst [Ir{dF(CF3)ppy}2(dtbpy)]PF6 (Aldrich L511765) for late-stage functionalization of biologically active heterocycles.
Late-Stage Functionalization of Biologically Active Heterocycles Through Photoredox Catalysis
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
98.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
37 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 277-277 (1990)