Wichtige Dokumente
380415
Trimethyl(phenoxy)silan
97%
Synonym(e):
Phenoxy-trimethylsilan, Phenyl-trimethylsilylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Dichte
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)Oc1ccccc1
InChI
1S/C9H14OSi/c1-11(2,3)10-9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChIKey
OJAJJFGMKAZGRZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
105.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
41 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?