Fortfahren mit
1.02888
Cyclohexanon
EMPLURA®
Synonym(e):
Cyclohexanon, Pimelinketon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 103,00
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 215,00
10 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 704,00
25 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.250,00
190 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 7.550,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.14
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
203-631-1
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Bp:
155 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
4.5 hPa ( 20 °C)
€ 103,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: Glass bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
4.5 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
430 °C
expl. lim.
1.1 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.2% Water
pH
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
bp
155 °C/1013 hPa
mp
-31 °C
transition temp
flash point 43 °C
solubility
90 g/L
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
InChI key
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPLURA® ist unsere kostengünstige Alternative zu Chemikalien höchster Reinheit. Mit EMPLURA bieten wir eine Reihe von Lösungsmitteln für eine Vielzahl grundlegender Anwendungen in nicht regulierten Industrien sowie für weniger anspruchsvolle Anwendungen, präparative Laborarbeiten und Reinigungszwecke. EMPLURA Lösungsmittel bieten geeignete Spezifikationen für die meisten gängien Parameter.
Analysis Note
Reinheit (GC): ≥ 99,0 %
Identität (IR): entspricht
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,946 - 0,948
Wasser: ≤ 0,2 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CX2335C10218029140
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
99.8%
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
90 g/L
solubility
90 g/L
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
vapor pressure
4.5 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
4.5 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
3.4 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
3.4 mmHg ( 20 °C)
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
density
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclohexanon
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
111.2 °F - closed cup
flash_point_c
44 °C - closed cup
Questions
  1. Ist das 1.02888 Cyclohexanon ein "medical grade" Produkt?
    1 answer
    1. This product is suitable for research use only. Currently, a medical or pharmaceutical grade of this material is not available.