Merck
144819
Sigma-Aldrich
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexen
99%
Synonym(e):
1-Cyclohexenyloxy-trimethylsilan, Cyclohexanonenol-trimethylsilylether
Größe auswählen
5 G
€ 118,00
€ 118,00
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 118,00
About This Item
Lineare Formel:
C6H9OSi(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.32
Beilstein:
1859394
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 118,00
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.447 (lit.)
bp
64-65 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)OC1=CCCCC1
InChI
1S/C9H18OSi/c1-11(2,3)10-9-7-5-4-6-8-9/h7H,4-6,8H2,1-3H3
InChIKey
SBEMOANGDSSPJY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene undergoes Michael addition reaction with methyl vinyl ketone in the presence of dibutyltin bis(triflate)[1].
Anwendung
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene was used in one-pot synthesis of Δ1,9- octalone[1]. It is intermediate to many complex compounds including natural products.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
105.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
41 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Organotin triflate as practical catalyst for Michael addition of enol silyl ethers.
Sato T, et al.
Tetrahedron, 47(47), 9773-9782 (1991)