Wichtige Dokumente
379468
2-Amino-4-methoxy-6-methylpyrimidin
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
156-158 °C (lit.)
Löslichkeit
methanol: soluble 1%, clear to very slightly hazy, colorless to yellow
SMILES String
COc1cc(C)nc(N)n1
InChI
1S/C6H9N3O/c1-4-3-5(10-2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)
InChIKey
SNWZXTZIZWBIDQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?