Merck
378712
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-Menthylchlorformiat
optical purity ee: 97% (GLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H19ClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.72
Beilstein:
2414685
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D +83°, c = 1 in chloroform
Optische Reinheit
ee: 97% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.458 (lit.)
bp
108-109 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)[C@H]1CC[C@H](C)C[C@@H]1OC(Cl)=O
InChI
1S/C11H19ClO2/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)14-11(12)13/h7-10H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m0/s1
InChIKey
KIUPCUCGVCGPPA-AEJSXWLSSA-N
Anwendung
Chiral auxiliary in the asymmetric synthesis of quaternary carbon centers.[1]
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tetrahedron Letters, 26, 5433-5433 (1985)
Mohammad Mehdi Koleini et al.
The journal of physical chemistry. B, 124(1), 224-233 (2019-12-10)
This study aims to elucidate the impact of salinity on the interactions governing the adsorption of polar aromatic oil compounds onto calcite. To this end, molecular dynamics simulations were employed to assess adsorption of a model polar organic molecule (deprotonated