Fortfahren mit
376485
Phthalsäure Dikaliumsalz
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 64,70
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4-1,2-(CO2K)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.31
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
224-561-8
MDL number:
Assay:
98%
€ 64,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
solubility
water: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
[K+].[K+].[O-]C(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.2K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);;/q;2*+1/p-2
InChI key
GOMCKELMLXHYHH-UHFFFAOYSA-L
General description
Phthalic acid dipotassium salt is the dipotassium salt of 1,2-benzenedicarboxylic acid.
Application
Phthalic acid dipotassium salt may be used in the preparation of brucite-like Ca2+/Al3+ layered double hydroxide (LDH), Ca2Al(OH)6·NO3·2H2O.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
139432SML0998SML1360
description
98%
description
98%
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
98%
assay
98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
water: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)