Fortfahren mit
SML1360
Cariporide
≥98% (HPLC), selective inhibitor of the Na+/H+ exchanger subtype 1, powder
Synonym(e):
HOE-642, N-(Aminoiminomethyl)-4-(1-methylethyl)-3-(methylsulfonyl)-benzamide, N-(Diaminomethylene)-4-isopropyl-3-(methylsulfonyl)benzamide
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 84,30
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 330,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H17N3O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.35
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 84,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Cariporide, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(NC(C1=CC(S(C)(=O)=O)=C(C(C)C)C=C1)=O)=N
InChI
1S/C12H17N3O3S/c1-7(2)9-5-4-8(11(16)15-12(13)14)6-10(9)19(3,17)18/h4-7H,1-3H3,(H4,13,14,15,16)
InChI key
IWXNYAIICFKCTM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cariporide is a selective inhibitor of the Na+/H+ exchanger subtype 1 (NHE-1), also known as the Na+/H+ antiporter. Cariporide has shown cardioprotective and antiarrhythmic effects, and has recently been investigated for anticancer activity.
Cariporide is a selective inhibitor of the Na+/H+ exchanger subtype 1 (NHE-1).
Cariporide, a sodium-hydrogen exchange inhibitor[1] can decrease the liberation of myoglobin at the time of ischemia/reperfusion and reduces the liberation of NE (norepinephrine) during ischemia.[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0036SML2901SML1639
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥18 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to tan
color
faint yellow to dark orange
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)