Wichtige Dokumente
375624
cis-4-Decenal
technical grade, 80%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
80%
Form
liquid
Verunreinigungen
≤10% trans isomer
Brechungsindex
n20/D 1.443 (lit.)
bp
78-80 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
[H]C(=O)CC\C([H])=C(\[H])CCCCC
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-7,10H,2-5,8-9H2,1H3/b7-6-
InChIKey
CWRKZMLUDFBPAO-SREVYHEPSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)