Wichtige Dokumente
W326402
cis-4-Decenal
≥93%, stabilized, FG
Synonym(e):
(Z)-4-decenal, (Z)-dec-4-enal
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥93%
Enthält
synthetic alpha-tocopherol as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.443 (lit.)
bp
78-80 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
orange; citrus
SMILES String
[H]C(=O)CC\C([H])=C(\[H])CCCCC
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-7,10H,2-5,8-9H2,1H3/b7-6-
InChIKey
CWRKZMLUDFBPAO-SREVYHEPSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?