Merck
372609
Sigma-Aldrich
Calciumtitanat
−325 mesh, 99%
Synonym(e):
CALCIUM TITANIUM OXIDE
About This Item
Lineare Formel:
CaTiO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.94
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Form
powder
Partikelgröße
−325 mesh
Dichte
4.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ca++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Ca.3O.Ti/q+2;;2*-1;
InChIKey
AOWKSNWVBZGMTJ-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)