Fortfahren mit
1.07861
Strontiumcarbonat
Technipur®
Synonym(e):
Carbonic acid strontium salt, Strontianite
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 173,00
50 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 8.430,00
€ 5.901,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
SrCO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.63
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
MDL number:
€ 173,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
pH
7-8 (20 °C, 0.01 g/L in H2O)
mp
1497 °C
density
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sr++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Sr/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
General description
Strontium carbonate is a precursor material used in the manufacture of colorants in fireworks, special glasses, computer monitors, paints, glass cathode-ray tubes, medicine, and photocatalysts.
Application
Strontium carbonate can be used to prepare:
  • (1-x)(Bi0.5Na0.5)TiO3-xSrTiO3-ceramics exhibiting piezoelectric properties.
  • Samarium and sodium-doped SrBi4Ti4O15 piezoelectric ceramics.
  • Sodium and praseodymium substituted Sr0.2Na0.4Pr0.4Bi4Ti4O15 piezoelectric ceramic for high-temperature sensor applications.
Legal Information
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
472018289833204455
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
1497 °C
mp
-
mp
-
mp
1494 °C (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 0.01 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
density
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Strontiumcarbonat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c