Fortfahren mit
372102
4-Dodecylphenol, Isomermischung
Synonym(e):
Dodecylphenol, n-Dodecylphenol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 76,40
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H25C6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.43
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
248-312-8
MDL number:
Form:
viscous liquid
€ 76,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
viscous liquid
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.503 (lit.)
bp
310-335 °C (lit.)
density
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C18H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(19)16-14-17/h13-16,19H,2-12H2,1H3
InChI key
KJWMCPYEODZESQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Ar(24208)
General description
4-Dodecylphenol is an aromatic alcohol. Effect of exposure to 4-dodecylphenol was evaluated for the production of spleen cell specific cytokines IFN-γ and IL-4.
Application
Modifier for the preparation of cycloaliphatic epoxy hybrids with amine curing agents
Catalyst for studies of thermal and thermomechanical behavior of novel cyanate ester homopolymers and copolymers
4-Dodecylphenol is suitable for use in the preparation of polyaniline/4-dodecylphenol complex, an important organic corrosion inhibitor. It is suitable for use in the preparation of polymeric nanorods.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
102261479861218286
description
-
description
98%
description
technical grade, 90%
description
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
310-335 °C (lit.)
bp
174-176 °C (lit.)
bp
82 °C (lit.)
bp
87-88 °C/6 mmHg (lit.)
form
viscous liquid
form
-
form
-
form
liquid
density
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.72 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.503 (lit.)
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
refractive index
n20/D 1.471 (lit.)
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - ED HH 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
27193-86-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the concentration of the product please?
    1 answer
    1. This product is supplied as a neat or pure liquid with a density of 0.94 g/mL and a molecular weight of 262.43 g/mol. The product is not tested for purity, however for practical purposes, the concentration may be considered 100%. Based on the molecular weight, density, and 100% purity, the calculated molar concentration is approximately 3.58M.