Wichtige Dokumente
102261
2,6-Dimethylcyclohexanon, Isomermischung
98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.447 (lit.)
bp
174-176 °C (lit.)
Dichte
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC1CCCC(C)C1=O
InChI
1S/C8H14O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChIKey
AILVYPLQKCQNJC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?