Merck
8.18116
1,8-Diamino-3,6-dioxaoctane
for synthesis
Synonym(e):
1,8-Diamino-3,6-dioxaoctane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H16N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.20
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
213-203-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
transition temp
flash point 121 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NCCOCCOCCN
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
InChI key
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.011 - 1.014
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
249.8 °F - closed cup
flash_point_c
121 °C - closed cup