Wichtige Dokumente
368946
2-Chinolincarbonitril
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
93-95 °C (lit.)
SMILES String
N#Cc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H6N2/c11-7-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)12-9/h1-6H
InChIKey
WDXARTMCIRVMAE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?