Fortfahren mit
338532
3-Isochinolincarbonitril
99%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 235,00
€ 176,25
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H6N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
€ 176,25
Listenpreis€ 235,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
mp
126-128 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
N#Cc1cc2ccccc2cn1
InChI
1S/C10H6N2/c11-6-10-5-8-3-1-2-4-9(8)7-12-10/h1-5,7H
InChI key
GXXBVBVNGMCFIU-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Isoquinolinecarbonitrile was employed as analytical standard to study the thermal degradation of 2-chlorobenzylidenemalononitrile (CS riot control agent) at elevated temperatures.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)