Merck
36815
Sigma-Aldrich
1-(Diethoxymethyl)imidazol
≥97.0%
Größe auswählen
10 ML
€ 222,00
€ 222,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 ML
€ 222,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.21
Beilstein:
908482
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 222,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥97.0%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.464
Dichte
1.041 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(OCC)n1ccnc1
InChI
1S/C8H14N2O2/c1-3-11-8(12-4-2)10-6-5-9-7-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
NNQBAGFIYBBAFL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Orthoamide protected imidazole. The dianion reacts selectively at the 2 position[1][2]
Anwendung
1-(Diethoxymethyl)imidazole may be used in the preparation of various hydroxy- and amino-functionalized imidazoles, via isoprene-mediated lithiation followed by reaction with an electrophile.[3]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
233.6 °F
Flammpunkt (°C)
112.0 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Isoprene-catalysed lithiation: deprotection and functionalisation of imidazole derivatives.
Torregrosa R, et al.
Tetrahedron, 63(4), 947-952 (2007)
1, 2-Functionalized Imidazoles as Palladium Ligands: An Efficient and Robust Catalytic System for the Fluorine-Free Hiyama Reaction.
Martinez R, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 4, 872-877 (2014)
N.J. Curtis et al.
The Journal of Organic Chemistry, 45, 4038-4038 (1980)
L.N. Pridgen et al.
Tetrahedron Letters, 38, 1275-1275 (1997)