Merck
365378
Sigma-Aldrich
Cyclopentanon-ethylenketal
97%
Synonym(e):
1,4-Dioxaspiro[4.4]nonane
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.448 (lit.)
bp
54-55 °C/35 mmHg (lit.)
Dichte
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1CCC2(C1)OCCO2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)