Wichtige Dokumente
341045
2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolan
99%
Synonym(e):
2-Butanone ethylene ketal, 2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane, 2-Ethyl-2-methyldioxolane, 2-Methyl-2-ethyl-1,3-dioxolane, 2-Methyl-2-ethyldioxolane
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.409 (lit.)
bp
116-117 °C (lit.)
Dichte
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
ketal
SMILES String
CCC1(C)OCCO1
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-6(2)7-4-5-8-6/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
UPZFLZYXYGBAPL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?