Fortfahren mit
107263
5-Hydroxy-2-methylpyridin
99%
Synonym(e):
6-Methyl-3-pyridinol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
109.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
214-337-8
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
solid
mp
168-170 °C (lit.)
solubility
dichloromethane: soluble
SMILES string
Cc1ccc(O)cn1
InChI
1S/C6H7NO/c1-5-2-3-6(8)4-7-5/h2-4,8H,1H3
InChI key
DHLUJPLHLZJUBW-UHFFFAOYSA-N
Application
  • 5-Hydroxy-2-methylpyridine was used as starting reagent for the synthesis of 5-[(4-methoxybenzyl)oxy]-2-pyridinecarbaldehyde.
  • It was used in synthesis of [HNC6H6OH]2[Cu(NC5H5)4(NbOF5)2].
  • It was used as ligand of a platinum complex which showed protein kinase inhibitory action at nanomolar levels.
  • It forms a chiral pyridinium ionic liquid on reaction with L-menthol chloromethyl ether.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ENA311759556JWPH9BB389C2ENAH97F35075
description
99%
description
-
description
-
description
-
assay
99%
assay
-
assay
-
assay
-
solubility
dichloromethane: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
mp
168-170 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
form
solid
form
-
form
-
form
-
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)