364835
Dispersionsgelb 7
Dye content 95 %
Synonym(e):
4-[4-(Phenylazo)-phenylazo]-o-cresol
About This Item
Empfohlene Produkte
Zusammensetzung
Dye content, 95%
mp (Schmelzpunkt)
146-148 °C (dec.) (lit.)
λmax
385 nm
SMILES String
Cc1cc(ccc1O)\N=N\c2ccc(cc2)\N=N\c3ccccc3
InChI
1S/C19H16N4O/c1-14-13-18(11-12-19(14)24)23-22-17-9-7-16(8-10-17)21-20-15-5-3-2-4-6-15/h2-13,24H,1H3/b21-20+,23-22+
InChIKey
VGKYEIFFSOPYEW-RLJRJAJVSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable