Merck
362956
Sigma-Aldrich
Calcium-2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionat
Synonym(e):
Ca(TMHD)2
About This Item
Lineare Formel:
Ca(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
406.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
solid
Zusammensetzung
Ca, 8.7-11.0% EDTA titration
Eignung der Reaktion
core: calcium
mp (Schmelzpunkt)
221-224 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Ca]O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.Ca/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h2*7,12H,1-6H3;/q;;+2/p-2/b2*8-7-;
InChIKey
DOOFPPIHJGRIGW-ATMONBRVSA-L
Anwendung
Used in the preparation of thin-film superconductors.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aldrichimica Acta, 23, 54-54 (1990)