Wichtige Dokumente
362069
1,3-Dibenzoylpropan
98%
Synonym(e):
1,5-Diphenyl-1,5-pentandion
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
66-68 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
phenyl
SMILES String
O=C(CCCC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H16O2/c18-16(14-8-3-1-4-9-14)12-7-13-17(19)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11H,7,12-13H2
InChIKey
YOLLTWVIOASMFW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)