Merck
361763
Sigma-Aldrich
2,3:5,6-Di-O-isopropyliden-α-D-mannofuranose
97%
Synonym(e):
D-Mannose-diacetonid
Größe auswählen
5 G
€ 103,00
€ 103,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 103,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H20O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.28
Beilstein:
84382
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 103,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +23°, c = 1 in acetone
mp (Schmelzpunkt)
125-126 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@H]2OC(O)[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]23
InChI
1S/C12H20O6/c1-11(2)14-5-6(16-11)7-8-9(10(13)15-7)18-12(3,4)17-8/h6-10,13H,5H2,1-4H3/t6?,7-,8+,9?,10?/m1/s1
InChIKey
JWWCLCNPTZHVLF-RGJLLFKYSA-N
Anwendung
Protected mannose intermediate used in the syntheses of ovalicin[1] and of the sugar core of hikizimycin.[2]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shunya Takahashi et al.
The Journal of organic chemistry, 70(24), 10162-10165 (2005-11-19)
[reaction: see text] A new synthesis of epoxyketone 22 is described that is a key intermediate in Barton's synthesis of ovalicin (2), a powerful anti-angiogenetic inhibitor. The key process for the construction of 22 was ring-closing metathesis of olefins 11
Furstner, A. et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 12, 76-76 (2006)