Fortfahren mit
31460
1,2:5,6-Di-O-isopropyliden-α-D-glucofuranose
purum, ≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
D-Glucose diacetonid, Diaceton-D-glucose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H20O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.28
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-486-0
Beilstein/REAXYS Number:
84386
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
optical activity
[α]20/D −11.5±1°, c = 5% in ethanol
mp
110-111 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@H]2O[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]3[C@H]2O
InChI
1S/C12H20O6/c1-11(2)14-5-6(16-11)8-7(13)9-10(15-8)18-12(3,4)17-9/h6-10,13H,5H2,1-4H3/t6-,7+,8-,9-,10-/m1/s1
InChI key
KEJGAYKWRDILTF-JDDHQFAOSA-N
Other Notes
Important protected derivative of glucose; the 3-OH group can be directly manipulated, the 5,6-O-isopropylidene protection is selectively cleavable; oxidation and reduction of the 3-OH leads to an allofuranose derivative; review
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D7600
description
purum, ≥98.0% (TLC)
description
98%
assay
≥98.0% (TLC)
assay
98%
grade
purum
grade
-
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
110-111 °C (lit.)
mp
109-113 °C (lit.)
optical activity
[α]20/D −11.5±1°, c = 5% in ethanol
optical activity
[α]20/D −18°, c = 1% in H2O
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)