Merck
308137
Sigma-Aldrich
N-Methylpropylamin
96%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2NHCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
73.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.394 (lit.)
bp
61-63 °C (lit.)
Dichte
0.713 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CCCNC
InChI
1S/C4H11N/c1-3-4-5-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
GVWISOJSERXQBM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
The NMR spectra of N-methylpropylamine coordinated to the paramagnetic 11-tungstocobalto(II)silicate anion (SiW11Co) in dimethylsulfoxide-d6 was studied[1].
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-25.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-32 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
H NMR spectra of some amines coordinated to the paramagnetic polyoxometalate,[SiW 11 Co II O 39] 6
Bull. Korean Chem. Soc., 20, 1145-1148 null
Jyrki Viidanoja
Journal of chromatography. A, 1480, 106-111 (2016-12-21)
A new liquid chromatography-electrospray ionization-tandem Mass Spectrometry (LC-ESI-MS/MS) method was developed for the determination of more than 20 C1-C6 alkyl and alkanolamines in aqueous matrices. The method employs Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography Multiple Reaction Monitoring (HILIC-MRM) with a ZIC-pHILIC column