Fortfahren mit
87303
Tetrahexylammonium-hydrogensulfat
≥98.0% (T), crystals
Synonym(e):
THAHS, Tetra-n-Hexylammonium-hydrogensulfat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[CH3(CH2)5]4N(HSO4)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
451.75
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
251-069-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4629729
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Tetrahexylammonium-hydrogensulfat, ≥98.0% (T)
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
crystals
reaction suitability
core: ammonium, reaction type: phase-transfer
mp
98-100 °C (lit.)
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C24H52N.H2O4S/c1-5-9-13-17-21-25(22-18-14-10-6-2,23-19-15-11-7-3)24-20-16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-24H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
RULHPTADXJPDSN-UHFFFAOYSA-M
Application
Tetrahexylammoniumhydrogensulfat kann als Phasentransfermittel eingesetzt werden, um bestimmte organische Reaktionen in einem Flüssig-Flüssig-Phasensystem zu unterstützen. Beispiel:
  • Epoxidierung von α,β-ungesättigten Ketonen in einem biphasischen Dichlormethan-Wasser-Gemisch mit Natriumperborat.
  • Transferhydrogenolyse von Arylbromiden durch wässriges Natriumformiat, katalysiert durch Palladium-Triphenylphosphin.
  • Carbonylierung von Benzyl- und Allylbromiden zur Synthese von Carboxylestern.
Other Notes
Lipophiler Phasentransfer-Katalysator. Effizientester Katalysator in Ruthenium‐katalysierten Reaktionen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8729937459887726
description
≥98.0% (T)
description
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
description
99%
description
crystallized, ≥98.0% (T)
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
-
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
assay
≥98.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
99%
assay
≥98.0% (T)
form
crystals
form
crystals
form
crystalline
form
crystals
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
98-100 °C (lit.)
mp
99-102 °C, 98-100 °C (lit.)
mp
250-260 °C (dec.) (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrahexylammonium-hydrogensulfat
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)