Merck
357960
Sigma-Aldrich
1-Isochinolinylphenylketon
98%
Größe auswählen
1 G
€ 237,00
€ 237,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 237,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H11NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 237,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
76-79 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
phenyl
SMILES String
O=C(c1ccccc1)c2nccc3ccccc23
InChI
1S/C16H11NO/c18-16(13-7-2-1-3-8-13)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-17-15/h1-11H
InChIKey
MDWCIKACMBMJFA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1-Isoquinolinyl phenyl ketone (iquinpk) reacts with ReCl3(MeCN)(PPh3)] complex to give [ReCl3(N-O)(PPh3)].[1] It also reacts with the [ReOBr3(PPh3)2] complex in acetone to yield novel complex, [ReOBr2(iquinpk-OH)(PPh3)].[2]
Anwendung
1-Isoquinolinyl phenyl ketone may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis, spectroscopic characterization, X-ray structure and DFT calculations of rhenium (III) complex with 1-isoquinolinyl phenyl ketone.
Machura B, et al.
Polyhedron, 27(6), 1739-1746 (2008)
Nucleophilic addition of water to 1-isoquinolinyl phenyl ketone. The synthesis, spectroscopic investigation, crystal and molecular structure and DFT calculations of [ReOBr2(iquinpk-OH)(PPh3)].
Machura,B, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 12(8), 789-792 (2009)