357472
Natriumaluminiumhydrid
technical grade, 90%
Synonym(e):
Sodium tetrahydroaluminate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
90%
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
SMILES String
[Na+].[AlH4-]
InChI
1S/Al.Na.4H/q-1;+1;;;;
InChIKey
MNYCIYRTKITUKR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?