Fortfahren mit
326607
Indium
beads, diam. 2-5 mm, ≥99.9% trace metals basis
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 91,50
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 251,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
In
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.82
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141719
EC Number:
231-180-0
MDL number:
eCl@ss:
38120801
€ 91,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥99.9% trace metals basis
form
beads
composition
In
reaction suitability
core: indium
resistivity
8.37 μΩ-cm
diam.
2-5 mm
mp
156.6 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
electroplating
SMILES string
[In]
InChI
1S/In
InChI key
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GF97552941GF05403439GF29634228
Indium foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.009mm, temporary acrylic support, 99.8%
GF97552941
Indium
Indium foil, 15mm disks, thickness 0.20mm, as rolled, 100%
GF05403439
Indium
Indium foil, 6mm disks, thickness 0.1mm, as rolled, 100%
GF29634228
Indium
description
beads, diam. 2-5 mm, ≥99.9% trace metals basis
description
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.009mm, temporary acrylic support, 99.8%
description
foil, 15mm disks, thickness 0.20mm, as rolled, 100%
description
foil, 6mm disks, thickness 0.1mm, as rolled, 100%
form
beads
form
foil
form
foil
form
foil
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
≥99.8%
assay
100%
assay
100%
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
resistivity
8.37 μΩ-cm
resistivity
8.37 μΩ-cm
resistivity
8.37 μΩ-cm
resistivity
8.37 μΩ-cm
mp
156.6 °C (lit.)
mp
156.6 °C (lit.)
mp
156.6 °C (lit.)
mp
156.6 °C (lit.)
diam.
2-5 mm
diam.
-
diam.
-
diam.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indium
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)