Merck
345601
Sigma-Aldrich
Yttrium(III)-hexafluoracetylacetonat Dihydrat
98%
About This Item
Lineare Formel:
Y(C5HF6O2)3 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
746.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
core: yttrium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
128-130 °C (lit.)
SMILES String
O.O.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Y](O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C5H2F6O2.2H2O.Y/c3*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;;;/h3*1,12H;2*1H2;/q;;;;;+3/p-3/b3*2-1-;;;
InChIKey
ZNJMFINHQZTISV-OHYMPEQPSA-K
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.