Wichtige Dokumente
344249
Diphenylphosphorylchlorid
96%
Synonym(e):
Diphenyl-chlorphosphat, Diphenylphosphorylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
10 mmHg ( 190 °C)
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.55 (lit.)
bp
314-316 °C/272 mmHg (lit.)
Dichte
1.296 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H10ClO3P/c13-17(14,15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChIKey
BHIIGRBMZRSDRI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- in the preparation of guanosine-adenosine-5′,5′-triphosphate, guanosine-cytidine-5′,5′-triphosphate, guanosine-uridine-5′,5′-triphosphate, diguanosine-5′,5′-diphosphate and diguanosine-5′,5′-triphosphate[2]
- as phosphorylating agent for the synthesis of 2-deoxy-D-galactose-3 and -6 phosphoric acids[3]
- in the synthesis of diaryl phosphoryl derivatives of alkylene dithiophosphates[4]
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?