Merck
342149
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammoniumhexachlorplatinat(IV)
Synonym(e):
Bis(tetrabutylammonium)hexachloroplatinate
About This Item
Lineare Formel:
{[CH3(CH2)3]4N}2PtCl6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
892.72
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: platinum
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
225 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C16H36N.6ClH.Pt/c2*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;;;/h2*5-16H2,1-4H3;6*1H;/q2*+1;;;;;;;+4/p-6
InChIKey
SSHOYKZPYIRFFY-UHFFFAOYSA-H
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)