Wichtige Dokumente
342122
1-Methyl-3-nitroguanidin
contains ~25% water
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Enthält
~25% water
mp (Schmelzpunkt)
153-155 °C (lit.)
SMILES String
CNC(=N)N[N+]([O-])=O
InChI
1S/C2H6N4O2/c1-4-2(3)5-6(7)8/h1H3,(H3,3,4,5)
InChIKey
XCXKNNGWSDYMMS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?