Wichtige Dokumente
341517
Tetrahydro-2-furancarbonsäure
97%
Synonym(e):
Tetrahydro-2-furancarbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Enthält
250 ppm BHT as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.46 (lit.)
bp
128-129 °C/13 mmHg (lit.)
237-243 °C (lit.)
Dichte
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ether
SMILES String
OC(=O)C1CCCO1
InChI
1S/C5H8O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)
InChIKey
UJJLJRQIPMGXEZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?