Merck
479292
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Tetrahydro-2-furancarbonsäure
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H8O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]23/D +4°, c = 1 in methanol
Brechungsindex
n20/D 1.46 (lit.)
bp
128-129 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)[C@H]1CCCO1
InChI
1S/C5H8O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)/t4-/m1/s1
InChIKey
UJJLJRQIPMGXEZ-SCSAIBSYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter