Wichtige Dokumente
341002
2,2-Dihydroxy-5-methoxy-1,3-indandion Hydrat
Synonym(e):
5-Methoxyninhydrin
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8O5 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.17 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
mp (Schmelzpunkt)
126-129 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc2C(=O)C(O)(O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C10H8O5/c1-15-5-2-3-6-7(4-5)9(12)10(13,14)8(6)11/h2-4,13-14H,1H3
InChIKey
CHRLGTHYCGMMQQ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?