Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BrCH2CH2CHBrCOOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.92
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1757129
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
solid
density
1.840 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C(Br)CCBr
InChI
1S/C5H8Br2O2/c1-9-5(8)4(7)2-3-6/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
DQHIGEQXJBMKKY-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl 2,4-dibromobutyrate reacts with sodium azide in dimethylformamide to yield 2-azido-4-bromobutyrate.
Application
Methyl 2,4-dibromobutyrate was used in the preparation of stereoisomers of azetidine-2-carboxylic amide derivative.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (GC) | description ≥97.0% (GC) | description 99% | description 97% |
| assay ≥97.0% (GC) | assay ≥97.0% (GC) | assay 99% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| density 1.840 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.010 g/mL at 20 °C (lit.) | density - | density 1.126 g/mL at 25 °C (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| form solid | form - | form solid | form - |
| functional group bromo, ester | functional group ester, ketone | functional group aldehyde, chloro | functional group ketone, ester |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?