Wichtige Dokumente
339881
Diammindinitritoplatin(II) -Lösung
3.4 wt. % in dilute ammonium hydroxide
Synonym(e):
diamminebis(nitrito-κN) platinum
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: platinum
reagent type: catalyst
Konzentration
3.4 wt. % in dilute ammonium hydroxide
Dichte
1.015 g/mL at 25 °C
SMILES String
N[Pt](N)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/2HNO2.2H3N.Pt/c2*2-1-3;;;/h2*(H,2,3);2*1H3;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
FAOUENTVTAXLPG-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?