Fortfahren mit
334472
Wasserstoffhexahydroxyplatinat(IV)
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Platinic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 143,00
2.5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 486,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2Pt(OH)6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.14
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
257-471-2
MDL number:
Assay:
99.9% trace metals basis
Form:
powder and chunks
Solubility:
H2O: slightly soluble(lit.), aqueous acid: slightly soluble(lit.)
€ 143,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
powder and chunks
impurities
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
solubility
H2O: slightly soluble(lit.), aqueous acid: slightly soluble(lit.)
application(s)
PEM fuel cells
homogeneous catalyst
material synthesis precursor
SMILES string
O.O.O[Pt](O)(O)O
InChI
1S/6H2O.Pt/h6*1H2;/q;;;;;;+4/p-4
InChI key
ILXDKMTYQJUXAB-UHFFFAOYSA-J
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
464708455962208973
description
99.9% trace metals basis
description
-
description
99.9% trace metals basis
description
-
form
powder and chunks
form
powder
form
solid
form
(Powder or Crystals or Granules or Beads)
assay
99.9% trace metals basis
assay
-
assay
99.9% trace metals basis
assay
-
solubility
aqueous acid: slightly soluble(lit.), H2O: slightly soluble(lit.)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
impurities
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
impurities
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
application(s)
PEM fuel cells
homogeneous catalyst
material synthesis precursor
application(s)
-
application(s)
PEM fuel cells
homogeneous catalyst
material synthesis precursor
application(s)
PEM fuel cells
homogeneous catalyst
material synthesis precursor
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)