Fortfahren mit
339709
Nickel(II)-hexafluoracetylacetonat Hydrat
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 94,50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Ni(C5HF6O2)2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
472.79 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
€ 94,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
solid
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
mp
213 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Ni]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H2F6O2.Ni.H2O/c2*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;;/h2*1,12H;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*2-1-;;
InChI key
OMCOVIODBHSWJG-SUXDNRKISA-L
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
233730339695607541
description
98%
description
98%
description
98%
description
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98% (CP)
form
solid
form
solid
form
powder or crystals, solid
form
solid
mp
213 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
197 °C (dec.) (lit.)
mp
210 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: nickel
reaction suitability
core: cobalt
reaction suitability
-
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)