Merck
339695
Sigma-Aldrich
Cobalt(II)-hexafluoracetylacetonat Hydrat
98%
Größe auswählen
5 G
€ 118,00
€ 118,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 118,00
About This Item
Lineare Formel:
Co(C5HF6O2)2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
473.03 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 118,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Form
powder or crystals
solid
Zusammensetzung
Degree of hydration, 2-3
Eignung der Reaktion
core: cobalt
mp (Schmelzpunkt)
197 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Co]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H2F6O2.Co.H2O/c2*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;;/h2*1,12H;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*2-1-;;
InChIKey
XPVNKVXSBTZRRC-SUXDNRKISA-L
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.