Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 54,20 |
Über diesen Artikel
grade
anhydrous
Quality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: nickel
impurities
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
963 °C (lit.)
density
5.098 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery precursors
catalysts
electroplating
material synthesis precursor
SMILES string
Br[Ni]Br
InChI
1S/2BrH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
IPLJNQFXJUCRNH-UHFFFAOYSA-L
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description powder, ≥99.99% trace metals basis | description anhydrous, powder, ≥99.9% trace metals basis | description - | description 98% (AT) |
| form powder | form powder | form powder | form crystals |
| assay ≥99.99% trace metals basis | assay ≥99.9% trace metals basis | assay - | assay 98% (AT) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade anhydrous | grade anhydrous | grade - | grade - |
| density 5.098 g/mL at 25 °C (lit.) | density 5.098 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| mp 963 °C (lit.) | mp 963 °C (lit.) | mp - | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nickel(II)-bromid
Signalwort
Danger
Sicherheitshinweise
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zielorgane
Respiratory Tract
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
13462-88-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?