Wichtige Dokumente
1604348
USP
Riluzol-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4-(Trifluormethoxy)-anilin, α,α,α-Trifluor-p-anisidin
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
riluzole
Hersteller/Markenname
USP
Brechungsindex
n20/D 1.463 (lit.)
bp
73-75 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.32 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4H,11H2
InChIKey
XUJFOSLZQITUOI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Riluzole
- Riluzole Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)