Merck
336653
Sigma-Aldrich
Kaliumheptafluorotantalat(V)
99%
Synonym(e):
Dipotassium heptafluorotantalate
About This Item
Lineare Formel:
K2TaF7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
392.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Form
powder
Löslichkeit
H2O: slightly soluble(lit.)
Dichte
4.56 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[K+].[K+].F[Ta--](F)(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/7FH.2K.Ta/h7*1H;;;/q;;;;;;;2*+1;+5/p-7
InChIKey
DPXAUKPQZOAHGF-UHFFFAOYSA-G
Anwendung
Used in the electrochemical synthesis of TaB2.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Deviatkin, S.V. et al.
Proc. Electrochem. Soc., 93-9, 584-584 (1993)
Chem. Abstr., 122, 18820q-18820q (1995)