Wichtige Dokumente
335401
4-Nitro-2,6-diphenylphenol
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H2(C6H5)2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
137-139 °C (lit.)
SMILES String
Oc1c(cc(cc1-c2ccccc2)[N+]([O-])=O)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H13NO3/c20-18-16(13-7-3-1-4-8-13)11-15(19(21)22)12-17(18)14-9-5-2-6-10-14/h1-12,20H
InChIKey
YCXQKJXTGDYKIO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Nitro-2,6-diphenylphenol reacts with nitrogen dioxide in benzene solution to give the C2-epimeric 2,6-dihydroxy-4,5-dinitrocyclohex-3-enones.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Reactions of 4-Methyl-2, 6-diphenylphenol and 4-Nitro-2, 6-diphenylphenol with Nitrogen Dioxide.
Hartshorn MP, et al.
Australian Journal of Chemistry, 38(11), 1613-1620 (1985)