Merck
273066
Sigma-Aldrich
4-Amino-2,6-diphenylphenol
98%
Größe auswählen
1 G
€ 62,80
€ 62,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 62,80
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H2(C6H5)2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 62,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
148-150 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
Nc1cc(c(O)c(c1)-c2ccccc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H15NO/c19-15-11-16(13-7-3-1-4-8-13)18(20)17(12-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-12,20H,19H2
InChIKey
YCOUFOVMXBWYIX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-Amino-2,6-diphenylphenol was used in the synthesis of 4-diazo-2,6-diphenylcyclohexa-2,5-dienone by undergoing diazotization in glacial acetic acid[1].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Equilibrium study of biphenyl-2-ol by infrared spectroscopy.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 14, 1663-1665 (1976)