Wichtige Dokumente
335274
2,2-Dimethyl-3(2H)-furanon
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.455 (lit.)
bp
46-47 °C/18 mmHg (lit.)
Dichte
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)OC=CC1=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-6(2)5(7)3-4-8-6/h3-4H,1-2H3
InChIKey
HVNICCSXGONRCB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?